Wichtige Dokumente
1013046
USP
Allopurinol-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Aminopyrazol-4-carbonsäure-ethylester, Ethyl-3-aminopyrazol-4-carboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
allopurinol
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
105-107 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)c1c[nH]nc1N
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
InChIKey
YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable