Z777305
Unix™ SEC-200 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.0 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Unix™ SEC Guard Cartridge with Holder, SEC-200, L × I.D. 1 cm × 4.0 mm, 1.8 μm particle size
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L59
Produktlinie
Unix™
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
1 cm × 4.0 mm
Matrix
fully porous particle
Partikelgröße
1.8 μm
Porengröße
200 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-8.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)