Merck
Z777087
Zenix®-C SEC-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
Synonym(e):
Säule für die Größenausschlusschromatographie
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Zenix®-C SEC-300 Gelfiltrations-Säule, 3 μm, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L59
Produktlinie
Zenix®
Mol-Gew.
5,000-1,250,000
Hersteller/Markenname
Sepax 233300-4630
Verpackung
1 ea of
Parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 4.6 mm
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
hydrophilic polymer phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
300 Å
operating pH range
2.0-8.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Die gebundene Phase in Zenix-C SEC-Säulen ist polarer als die bei Zenix-Säulen verwendete hydrophile Phase, sodass die Zenix-C-Säulen besser für die Gelfiltrationsanalyse von stärker hydrophoben Biopolymeren, wie z. B. Membranproteinen und pegylierten Antikörpern, geeignet sind. Sowohl Zenix-C als auch Zenix-Säulen beruhen auf denselben hocheffizienten 3-μm-Partikeln und jede Produktreihe ist in derselben großen Auswahl an Porengrößen erhältlich, um die Porengröße dem hydrodynamischen Radius des jeweiligen Biopolymers optimal anzupassen.
Zenix-Benutzerhandbuch
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien sind ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)