Y0002393
Dabigatran etexilate mesilate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dabigatran etexilate mesylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(O)C.[n]1(c2c(nc1CNc4ccc(cc4)\C(=N\C(=O)OCCCCCC)\N)cc(cc2)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c3ncccc3)C
InChIKey
XETBXHPXHHOLOE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)