Y0002257
Pemetrexed disodium 2.5-hydrate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Pemetrexed Natriumsalz Hemi(pentahydrat)
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
pemetrexed
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
InChIKey
GBNFIBCEKGGJBM-AHJYMZSGSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood,Immune system,Testes
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)