Wichtige Dokumente
Y0002215
Primidon für die Systemeignung
CRS European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Primidon, 2-Desoxyphenobarbital, 5-Ethyl-5-phenylhexahydropyrimidin-4,6-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
primidone
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC1(C(=O)NCNC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-2-12(9-6-4-3-5-7-9)10(15)13-8-14-11(12)16/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,13,15)(H,14,16)
InChIKey
DQMZLTXERSFNPB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)