Wichtige Dokumente
Y0002196
Deferasirox
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[3,5-bis(2-Hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
deferasirox
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C21H15N3O4/c25-17-7-3-1-5-15(17)19-22-20(16-6-2-4-8-18(16)26)24(23-19)14-11-9-13(10-12-14)21(27)28/h1-12,22-23H,(H,27,28)/b19-15-,20-16+
InChIKey
FMSOAWSKCWYLBB-VBGLAJCLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)