Wichtige Dokumente
Y0002160
Donepezil hydrochloride
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride, E2020
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
donepezil
Hersteller/Markenname
EDQM
SMILES String
O=C1C(CC2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)CC4=CC(OC)=C(OC)C=C41.[H]Cl
InChI
1S/C24H29NO3.ClH.H2O/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H;1H2
InChIKey
HLJIZAKUNCTCQX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)