Y0002107
Mebeverin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Mebeverin
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
mebeverine
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].N(C(Cc2ccc(cc2)OC)C)(CCCCOC(=O)c1cc(c(cc1)OC)OC)CC.[H+]
InChI
1S/C25H35NO5.ClH/c1-6-26(19(2)17-20-9-12-22(28-3)13-10-20)15-7-8-16-31-25(27)21-11-14-23(29-4)24(18-21)30-5;/h9-14,18-19H,6-8,15-17H2,1-5H3;1H
InChIKey
PLGQWYOULXPJRE-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)