Wichtige Dokumente
Y0002103
Nilotinib Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nilotinib
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(N2C=NC(C)=C2)=C1
InChI
1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3
InChIKey
WWTGXYAJVXKEKL-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)