Y0002035
Primaquin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N4-(6-Methoxy-8-chinolinyl)-1,4-pentandiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
primaquine
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(C(CCCN)C)c1c2ncccc2cc(c1)OC
InChI
1S/C15H21N3O/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3
InChIKey
INDBQLZJXZLFIT-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)