Merck
SU860055
Supelco
Fläschchen, Bördelkappe, 1,5 mL, große Öffnung (6 mm), 11,6 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H 11.6 mm × 32 mm, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Large Opening Crimp Top Vials
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
11.6 mm × 32 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
thread for 11 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)