RAD1242
Polypropylene containers for ready to use sampler
Pack of 20
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Pk.20 polypropylene containers for ready to use sampler,
Methode(n)
passive air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)