Merck
PHR9305
Supelco
1-Naphthol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
α-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalin
Größe auswählen
100 G
25.100,00 HUF
500 G
97.600,00 HUF
1 KG
150.000,00 HUF
25.100,00 HUF
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Verfügbarkeit zu erfragen.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
25.100,00 HUF
500 G
97.600,00 HUF
1 KG
150.000,00 HUF
About This Item
Lineare Formel:
C10H7OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
Beilstein:
1817321
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
25.100,00 HUF
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Verfügbarkeit zu erfragen.
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Dampfdichte
4.5 (120 °C, vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 94 °C)
Produktlinie
TraceCERT®
Selbstzündungstemp.
1007 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
5 %
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
N100033420N2780
1-Naphthol certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
PHR9305
1-Naphthol
1-Naphthol ReagentPlus®, ≥99%
N1000
1-Naphthol
1-Naphthol puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
33420
1-Naphthol
1-Naphthol BioXtra, ≥99%
N2780
1-Naphthol
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
-
grade
-
agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
agency
-
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
agency
-
vapor density
4.5 (120 °C, vs air)
vapor density
4.5 (120 °C, vs air)
vapor density
4.5 (120 °C, vs air)
vapor density
4.5 (120 °C, vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 94 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 94 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 94 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 94 °C)
product line
TraceCERT®
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
BioXtra
Allgemeine Beschreibung
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
257.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
125 °C - closed cup
Analysenzertifikate (COA)
Sie brauchen ein Muster eines COA?
Dies ist ein Muster eines Analysezertifikats (COA). Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich möglicherweise nicht auf eine kürzlich hergestellte Charge dieses bestimmten Produkts.