Wichtige Dokumente
PHR9040
4-Benzylpyridin
reference material
Synonym(e):
Pheniramine impurity B (PhEur)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
API-Familie
pheniramine, brompheniramine
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.582 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
Dichte
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C(c1ccccc1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2
InChIKey
DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)