Wichtige Dokumente
PHR9039
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
reference material
Synonym(e):
Metoprolol impurity G (PhEur), 4-(2-Hydroxyphenyl)-ethanol, Tyrosol, p-HPEA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
Agentur
Not traceable to any primary pharmacopoeia standard
API-Familie
metoprolol
Assay
≥97.0% (GC)
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
89-92 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
InChIKey
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)