Wichtige Dokumente
PHL89868
Bergamottin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Bergamotin, Bergaptin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13
InChI
1S/C21H22O4/c1-14(2)5-4-6-15(3)9-11-24-21-16-7-8-20(22)25-19(16)13-18-17(21)10-12-23-18/h5,7-10,12-13H,4,6,11H2,1-3H3/b15-9+
InChIKey
DBMJZOMNXBSRED-OQLLNIDSSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)