Wichtige Dokumente
PHL89522
Ginkgolsäure C15:1
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
22:1-ω7-Anacardsäure, 6-[(8Z)-Pentadecenyl]-salicylsäure, Anacardsäuremonoen, Ginkgolsäure I, Romanicardsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCC\C=C/CCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7-
InChIKey
YXHVCZZLWZYHSA-FPLPWBNLSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
509.9 °F - (calculated)
Flammpunkt (°C)
265.5 °C - (calculated)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)