Wichtige Dokumente
PHL85730
Daphnin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
8-Hydroxycumarin-7-glucosid, Daphnetin-7-glucosid, Daphnosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
InChI
1S/C15H16O9/c16-5-8-10(18)12(20)13(21)15(23-8)22-7-3-1-6-2-4-9(17)24-14(6)11(7)19/h1-4,8,10,12-13,15-16,18-21H,5H2/t8-,10-,12+,13-,15-/m1/s1
InChIKey
HOIXTKAYCMNVMY-PVOAASPHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)