Wichtige Dokumente
PHL84274
Usaramin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
trans-Retrorsin, Mucronatin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@]1(C(CO2)=CC3)N3CC[C@]1(OC(/C(C[C@@H](C)[C@](O)(CO)C2=O)=C/C)=O)[H]
InChI
1S/C18H25NO6/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)24-9-13-4-6-19-7-5-14(15(13)19)25-16(12)21/h3-4,11,14-15,20,23H,5-10H2,1-2H3/b12-3+/t11-,14-,15-,18-/m1/s1
InChIKey
BCJMNZRQJAVDLD-FXGRWVCYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?