Wichtige Dokumente
PHL84049
Convolvin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
N-Demethylconvolamin, O-Methyl-N-demethylphyllalbin, Norconvolamin, Veratroylnortropin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3cc(c(cc3)OC)OC
InChI
1S/C16H21NO4/c1-19-14-6-3-10(7-15(14)20-2)16(18)21-13-8-11-4-5-12(9-13)17-11/h3,6-7,11-13,17H,4-5,8-9H2,1-2H3
InChIKey
HDLNHIIKSUHARQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)