Wichtige Dokumente
PHL83917
Tinnevellinglucosid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C20H24O9/c1-8-4-10-5-11(6-12(27-3)15(10)17(24)14(8)9(2)22)28-20-19(26)18(25)16(23)13(7-21)29-20/h4-6,13,16,18-21,23-26H,7H2,1-3H3/t13-,16-,18+,19-,20-/m1/s1
InChIKey
FEZDDTIDMGTSLT-CZNQJBLBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)