Wichtige Dokumente
PHL83211
Anagyrin -hydrochlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Monolupin -hydrochlorid, Rhombinin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]1(CN23)[C@@]4([H])CCCCN4C[C@@](C2=CC=CC3=O)([H])C1.Cl
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)