Wichtige Dokumente
PHL82395
Isosteviol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(−)-Isosteviol, (4α,8β,13β)-13-Methyl-16-oxo-17-norkauran-18-säure, Ketoisostevinsäure, NSC 231875
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
C[C@@]12CC[C@H]3[C@]4(C)CCC[C@](C)([C@H]4CC[C@]3(CC1=O)C2)C(O)=O
InChI
1S/C20H30O3/c1-17-9-5-14-18(2)7-4-8-19(3,16(22)23)13(18)6-10-20(14,12-17)11-15(17)21/h13-14H,4-12H2,1-3H3,(H,22,23)
InChIKey
KFVUFODCZDRVSS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)