Wichtige Dokumente
PHL80863
4-Hydroxyisophthalsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4-Hydroxy-1,3-benzoldicarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
OC(C1=CC(C(O)=O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
BCEQKAQCUWUNML-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)