Wichtige Dokumente
PHL80550
Tubeimosid I
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Lobatosid H, Tubeimosid A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]3OC(=O)C[C@](CC(=O)O[C@@H]4[C@@H]([C@H]([C@H](O[C@H]5[C@H](O[C@@H]6[C@]([C@H]7[C@@]([C@@H]8[C@]([C@@]9(CC[C@@]%11([C@@H](CC(CC%11)(C)C)C9=CC8)C(=O)O[C@@H]%10OC[C@@H]([C@@H]([C@H]%10O[C@H](O[C@H]3C)[C@@H]2O
InChI
1S/C63H98O29/c1-26-46-47(88-51-43(76)38(71)30(67)22-81-51)45(78)53(84-26)90-48-39(72)31(68)23-82-54(48)92-56(79)63-15-13-57(2,3)17-28(63)27-9-10-35-59(5)18-29(66)50(60(6,25-65)34(59)11-12-62(35,8)61(27,7)14-16-63)91-55-49(42(75)40(73)32(21-64)86-55)89-52-44(77)41(74)33(24-83-52)85-36(69)19-58(4,80)20-37(70)87-46/h9,26,28-35,38-55,64-68,71-78,80H,10-25H2,1-8H3/t26-,28-,29-,30+,31-,32+,33-,34+,35+,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44+,45+,46-,47-,48+,49+,50-,51-,52-,53-,54-,55-,58-,59-,60-,61+,62+,63-/m0/s1
InChIKey
MCPFEAJYKIXPQF-DXZAWUHFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)