Merck
G004698
HPLC Analysis of α-Methylbenzylamine Enantiomers (DANSYL Derivatives) on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: ethanol
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 3 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)