Merck
G003765
HPLC Analysis of Hydrocortisone in Topical Cream on Discovery® HS C18 after SPE using Discovery® DSC-Si
application for SPE, application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Testparameter
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample addition: hydrocortisone topical hand cream in hexane:ethylacetate
SPE tube/cartridge: Discovery DSC-Si, 500 mg/3 mL (52695-U)
condition: 1 mL hexane:ethyl acetate (2:1, v/v)
sample addition: 1 mL
washing: 1 mL hexane:ethyl acetate (2:1, v/v)
elution: 1 mL methanol:DI water (1:1, v/v)
eluate post-treatment: dilute eluate to 2 mL with methanol:DI water (1:1, v/v)
column: Discovery HS C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568520-U)
mobile phase: [A] methanol; [B] DI water (1:1, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
Eignung
application for HPLC
application for SPE
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Anwendung
Vorbehandlung der Probe:
Lösen von 1 g 1% Hydrocortison-Handcreme in 10 mL Essigester. Lösen von 2 mL der Essigester-Creme-probe in 8 mL Hexan:Essigester (2:1, v/v).
Konditionieren der SPE-Kartusche mit 1 mL Hexan:Essigester (2:1, v/v)
Aufgabe von 1 mL der vorbehandelten Probe
Auswaschen der lipophilen Störstoffe mit 1 mL Hexan:Essigester (2:1, v/v).
Eluieren mit 1 mL Methanol:DI H2O (1:1, v/v)
Verdünnen des Eluats auf 2 mL mit Methanol:DI H2O (1:1, v/v)
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
SPE-Röhrchen oder -Platte
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)