G001836
Creatin-Kinase
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Discovery BIO PolyMA-SCX, 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particles (59601-U)
mobile phase: [A] 20 mM sodium phosphate, pH 7.0; [B] 20 mM sodium phosphate, 0.5M NaCl, pH 7.0
flow rate: 0.5 mL/min
injection: 10 μL
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analyt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)