CX2563
Carboxen® 563 Carbon Adsorbent
20-45 mesh
Synonym(e):
Carboxen® Adsorbent
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Carboxen® Adsorptionsmittel,
Beschreibung
Surface pH = 6.8
Qualitätsniveau
Form
powder
Lagerbedingungen
room temperature
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
500 m2/g
Porengröße
24 % mesoporosity
38 % macroporosity
38 % microporosity
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sphärisch
- Hart (Ball-Pan-Hardness >98 %)
- Stabil bis 400 °C
- Hohe Reinheit
- Einfaches Packing
- Stabil über den gesamten pH-Bereich
- Erzeugen keinen Gegendruck
- Hohe osmotische Schockstabilität
- Gestaffelte Porengröße (von Makro zu Meso zu Mikro)
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)