Merck
CRM44609
Supelco
Ethylenoxid -Lösung
certified reference material, 500 μg/mL in DMSO, ampule of 1 mL
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
44.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
77101502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
500 μg/mL in DMSO
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
InChIKey
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial wird in Übereinstimmung mit ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials sind im Analysenzertifikat zu finden.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2