Wichtige Dokumente
CRM35999
Pyrimidifen
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
5-Chlor-N-{2-[4-(2-ethoxyethyl)-2,3-dimethylphenoxy]-ethyl}-6-ethylpyrimidin-4-amin
About This Item
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCOCCc1ccc(OCCNc2ncnc(CC)c2Cl)c(C)c1C
InChI
1S/C20H28ClN3O2/c1-5-17-19(21)20(24-13-23-17)22-10-12-26-18-8-7-16(9-11-25-6-2)14(3)15(18)4/h7-8,13H,5-6,9-12H2,1-4H3,(H,22,23,24)
InChIKey
ITKAIUGKVKDENI-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)