Wichtige Dokumente
CRM05386
Fenamidon
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
(S)-1-Anilino-4-methyl-2-methylthio-4-phenyl-2-imidazolin-5-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
SMILES String
CSC1=N[C@](C)(C(=O)N1Nc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H17N3OS/c1-17(13-9-5-3-6-10-13)15(21)20(16(18-17)22-2)19-14-11-7-4-8-12-14/h3-12,19H,1-2H3/t17-/m0/s1
InChIKey
LMVPQMGRYSRMIW-KRWDZBQOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)