Wichtige Dokumente
BP989
Dicycloverin -hydrochlorid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Dicyclomin -hydrochlorid, 1,1-Bicyclohexyl]-1-carbonsäure- 2-(diethylamino)-ethylester -hydrochlorid, [2-(Diethylamino)-ethyl]-1-cyclohexylcyclohexan-1-carboxylat- -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dicycloverine
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CCOC(C1(C2CCCCC2)CCCCC1)=O)CC.[Cl]
InChI
1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H
InChIKey
GUBNMFJOJGDCEL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)