BP862
Chinin -hemisulfat (Salz) Dihydrat
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
(8α,9R)- 6′-Methoxycinchonan-9-ol-ulfat, Hydrat (2:1:4)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
quinine
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(O)O.N65[C@@H](CC([C@H](C6)C=C)CC5)[C@H](O)c7c8c(ncc7)ccc(c8)OC.N21[C@@H](CC([C@H](C2)C=C)CC1)[C@H](O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC.O.O
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14?,19-,20+;;;/m00.../s1
InChIKey
ZHNFLHYOFXQIOW-LRXYSQQVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)