BP851
Nabumeton-Unreinheit D
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
(E)-4-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)-but-3-en-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nabumetone
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C)c1cc2c(cc(cc2)\C=C\C(=O)C)cc1
InChI
1S/C15H14O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h3-10H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
ODKROFHKPKRFPM-ONEGZZNKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)