Wichtige Dokumente
BP1298
Pioglitazon -hydrochlorid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)-ethoxy]-phenyl]-methyl]-2,4-thiazolidindion -monohydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
Cl.CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
InChI
1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H
InChIKey
GHUUBYQTCDQWRA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)