BP1189
Fluvastatin-Unreinheit F
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
7-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3-hydroxy-4,6-heptadiensäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluvastatin
Form
crystalline solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)c2c3c([n](c2\C=C\C=C\C(O)CC(=O)O)C(C)C)cccc3
InChI
1S/C24H24FNO3/c1-16(2)26-21-9-6-4-8-20(21)24(17-11-13-18(25)14-12-17)22(26)10-5-3-7-19(27)15-23(28)29/h3-14,16,19,27H,15H2,1-2H3,(H,28,29)/b7-3+,10-5+
InChIKey
WARCEOCHTLFKTQ-GZTQOXHUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)