Wichtige Dokumente
BP1118
1-Methylpiperazin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
3.5 (vs air)
API-Familie
cyclizine
Form
crystalline powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Brechungsindex
n20/D 1.466 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
Dichte
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
88.7 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)