BP1114
Abacavir-Unreinheit 1
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
N6-Cyclopropyl-9H-purin-2,6-diamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
abacavir, abacavir
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[nH]1c2nc(nc(c2nc1)NC3CC3)N
InChI
1S/C8H10N6/c9-8-13-6-5(10-3-11-6)7(14-8)12-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H4,9,10,11,12,13,14)
InChIKey
IYWUSKBMXQERLH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)