Wichtige Dokumente
96625
3-Methyl-1,5-Pentandiol
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.454
Dichte
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(CCO)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
InChIKey
SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
289.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
143 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)