Merck
95929
Supelco
N,N′-Diphenylthioharnstoff
analytical standard
Synonym(e):
1,3-Diphenyl-2-thioharnstoff, Diphenylsulfoharnstoff, Thiocarbanilid
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5NH)2CS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.31
Beilstein:
644277
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.21
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
mp (Schmelzpunkt)
152-155 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
InChIKey
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)