Merck
94275
Supelco
Perfluor-2-propoxypropansäure
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
2,3,3,3-Tetrafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropyloxy)-propansäure, Tetrafluoro-2-(heptafluorpropyloxy)-propansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6HF11O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)OC(F)(C(F)(F)F)C(=O)O
InChI
1S/C6HF11O3/c7-2(1(18)19,4(10,11)12)20-6(16,17)3(8,9)5(13,14)15/h(H,18,19)
InChIKey
CSEBNABAWMZWIF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)