Wichtige Dokumente
91359
4-Hydroxy-benzoesäure-propylester Natriumsalz
analytical standard
Synonym(e):
Natrium-propyl-4-hydroxybenzoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
crystals
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES String
[Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
InChIKey
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)