Merck
82036-U
Hamilton® PRP-X200 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Hamilton PRP-X200 HPLC Guard Cartridge, Kit, 10 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L17
Verpackung
pkg of 1 kit
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2 mm × 2.1 mm
Matrix
polymeric
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
1-14
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)