820026
TSKgel® SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Synonym(e):
TSKgel® BioAssist® G3SWXL HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® SWXL-Säulen, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size, PEEK hardware
Materialien
PEEK hardware
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 20026
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
250 Å pore diameter
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)