Merck
818762
TSKgel® SuperSW (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, diol phase
Synonym(e):
TSKgel® SW Serie GFC-Vorsäulen, TSKgel® Größenausschluss (SW-Typ)-HPLC-Vorsäule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® SuperSW-Vorsäule, phase diol, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 18762
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
3.5 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
4 μm
Porengröße
250 Å
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Vorsäule für 4,6 mm ID TSKgel SuperSW2000- & SuperSW3000-Säulen
TSKgel-Vorsäulen sind alleinstehende Instrumente, die keine gesonderte Halterung benötigen.
Physikalische Form
Versand in 0,05 % NaN3 und 0,1 M Na2SO4 in 0,1 M Phosphatpuffer, pH 6,7.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)