Merck
818154
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® Super-ODS HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® C18 Säulen, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh Super-ODS, 18154
Kennzeichnungsgrad
8% Carbon, endcapped
Parameter
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4.0 mL/min flow rate
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
2.3 μm
Porengröße
140 Å pore diameter
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Physikalische Form
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)