808034
TSKgel® G-Oligo-PW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonym(e):
TSKgel® G-Oligo-PW Schutz-Säule
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® PW Serie GFC-Vorsäule, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 08034
Parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
4 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
13 μm
Porengröße
125 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)