807113
TSKgel® HXL (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonym(e):
TSKgel® HXL Schutz-Säule
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® HXL Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 6 μm particle size
Materialien
stainless steel
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 07113
Parameter
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
4 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Partikelgröße
6 μm
Porengröße
mixed
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)